Alliage de Wood (Alliage de Lipowitz), tiges
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
388551000 388555000
ACRO388551000EA 56.4 EUR InStock
ACRO388551000 ACRO388555000
Alliage de Wood (Alliage de Lipowitz), tiges
Alliage de Wood (Alliage de Lipowitz)
Point de fusion: 70 °C
Densité: 9,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00801077
Numéro CAS: 76093-98-6
ONU: 2570
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Silver grey Rods
Composition alloy typically:Bi 50%; Pb 25%; Cd 12.5%; Sn 12.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité