3-Sulfanyl-1-propanol 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
388570050 388570010
ACRO388570050EA 240 EUR InStock
ACRO388570050 ACRO388570010
3-Sulfanyl-1-propanol 97+%
3-Sulfanyl-1-propanol
Formule: C₃H₈OS
MW: 92,16 g/mol
Point d'ébullition: 106 °C (50 mmHg)
Densité: 1.062 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192262
Numéro CAS: 19721-22-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité