1,1-Diméthylurée 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N,N-Dimethylurea
388740050 388740250 388741000
ACRO388740050EA 25.4 EUR InStock
ACRO388740050 ACRO388740250 ACRO388741000
1,1-Diméthylurée 98+%
1,1-Diméthylurée
Formule: C₃H₈N₂O
MW: 88,11 g/mol
Point de fusion: 179…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007959
Numéro CAS: 598-94-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 183 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité