Sodium hydrogen-L-tartrate 98+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sodium hydrogen tartrate, Sodium bitartrate, L-Tartaric acid sodium salt
389422500 389420010
ACRO389422500EA 56.6 EUR InStock
ACRO389422500 ACRO389420010
Sodium hydrogen-L-tartrate 98+% pour analyses
Sodium hydrogen-L-tartrate
Formule: C₄H₅NaO₆
MW: 172,07 g/mol
Point de fusion: 253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065393
Numéro CAS: 526-94-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
pH 3.0 to 3.6 (5 % solution)
Titration with NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.03 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité