Calcium carbure 72-82%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Calcium acetylide
389792500 389790010 389790025
ACRO389792500EA 35.8 EUR InStock
ACRO389792500 ACRO389790010 ACRO389790025
Calcium carbure 72-82%
Calcium carbure
Formule: CaC₂
MW: 64,1 g/mol
Point d'ébullition: 2300 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 2160 °C
Densité: 2,22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010905
Numéro CAS: 75-20-7
ONU: 1402
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark grey Lumps
Titration Complexometric 12 to 23 % (CaO)
Particle size 7 to 25 mm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité