tri-Sodium phosphate, anhydre, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: tri-Sodium phosphate, Sodium phosphate tribasic, Trisodium phosphate
389810010 389810025 389810100
ACRO389810010EA 99.5 EUR InStock
ACRO389810010 ACRO389810025 ACRO389810100
tri-Sodium phosphate, anhydre, pur
tri-Sodium phosphate
Formule: Na₃O₄P
MW: 163,94 g/mol
Point de fusion: 73.3…76.7 °C
Densité: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003510
Numéro CAS: 7601-54-9
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité