(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
389960010 389960050
ACRO389960010EA 108 EUR InStock
ACRO389960010 ACRO389960050
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine 97+%
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
Formule: C₉H₁₆N₂O₂
Densité: 1.028 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066229
Numéro CAS: 78342-42-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Specific optical rotation +96° to +107° (20°C, 589 nm) (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité