Amberlite® FPC3500 résine échangeuse d'ions
Fournisseur: Thermo Scientific
389992500 389990010
ACRO389992500EA 39.2 EUR InStock
ACRO389992500 ACRO389990010
Amberlite® FPC3500 résine échangeuse d'ions
Amberlite® FPC3500
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460528
Numéro CAS: 950182-46-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Beads
Particle size ≤5.0 % (> 1.180 mm)
Harmonic mean size 0.450 to 0.650 mm
Uniformity coefficient ≤2.00
Moisture holding capacity 60 to 70 % (H)
Total volume capacity ≥2.60 eq/l (H)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité