Pierre ponce, granuleux (∼ 1-5 mm)
Fournisseur: Thermo Scientific
390040010 390042500
ACRO390040010EA 103 EUR InStock
ACRO390040010 ACRO390042500
Pierre ponce, granuleux (∼ 1-5 mm)
Pierre ponce
Point de fusion: ? 500 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148147
Numéro CAS: 1332-09-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey-brown Granules
Particle size ≥90 % (0.8 - 3 mm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité