Acetamidoxime 95+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acetamide oxime
390530050 390530010
390530050.EA 81 EUR InStock
390530050. 390530010.
Acetamidoxime 95+%
Acetamidoxime
Formule: C₂H₆N₂O
MW: 74,08 g/mol
Point de fusion: 134…138 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00506021
Numéro CAS: 22059-22-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 138 °C
Titration with HClO4 ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité