3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO390780050EA 99.4 EUR InStock
ACRO390780050 ACRO390780250
3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Formule: C₁₁H₁₂O₃S
MW: 224,28 g/mol
Densité: 1,012 g/cm³
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041687
Numéro CAS: 23418-85-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5215 to 1.5255 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité