4-Iodobenzaldéhyde 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
392060010 392060050
ACRO392060010EA 144 EUR InStock
ACRO392060010 ACRO392060050
4-Iodobenzaldéhyde 97+%
4-Iodobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅IO
MW: 232,02 g/mol
Point de fusion: 77…78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039576
Numéro CAS: 15164-44-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
HPLC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité