Sodium polyphosphate (Sel de Graham), pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Metaphosphoric acid, sodium salt, Sodium hexametaphosphate, Sodium polymetaphosphate, Polyphosphate sodium salt, Graham′s salt, Sodium metaphosphate, SHMP
390930010 390930050 390932500
ACRO390930010EA 56.9 EUR InStock
ACRO390930010 ACRO390930050 ACRO390932500
Sodium polyphosphate (Sel de Graham), pur
Sodium polyphosphate (Sel de Graham)
Formule: (NaO₃P)n
Point de fusion: 600 °C
Densité: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134118
Numéro CAS: 50813-16-6
EINECS: 256-779-4
Merck Index: 15, 8773
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration excess HCl 65 to 70 %
Chloride (Cl) ≤0.03 %
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité