Bis(4-bromophenyl)acetylene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Bis(4-bromophenyl)ethyne
390940010 390940050 390940250
ACRO390940010EA 56.9 EUR InStock
ACRO390940010 ACRO390940050 ACRO390940250
Bis(4-bromophenyl)acetylene 97%
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Formule: C₁₄H₈Br₂
MW: 336,03 g/mol
Point de fusion: 183…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00185147
Numéro CAS: 2789-89-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité