Acide 3-(3-pyridinyl)propanoïque 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO390980100EA 255 EUR InStock
ACRO390980100 ACRO390980010 ACRO390980050
Acide 3-(3-pyridinyl)propanoïque 97%
Acide 3-(3-pyridinyl)propanoïque
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Point de fusion: 153…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274197
Numéro CAS: 3724-19-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité