1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
391690050 391690250
ACRO391690050EA 46.8 EUR InStock
ACRO391690050 ACRO391690250
1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane 97% stabilisé
1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane
Formule: C₆H₁₂I₂O₂
Densité: 2.028 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075008
Numéro CAS: 36839-55-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Stabilizer copper
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité