Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Acetamidoacetophenone 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO391820250EA 67.1 EUR InStock
ACRO391820250 ACRO391820050
4'-Acetamidoacetophenone 98%
4'-Acetamidoacetophenone


Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Point de fusion: 166…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014965
Numéro CAS: 2719-21-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 166 to 170 °C
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité