tri-Sodium citrate, anhydre 98%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
391975000 391970025 391971000
ACRO391975000EA 68 EUR InStock
ACRO391975000 ACRO391970025 ACRO391971000
tri-Sodium citrate, anhydre 98%, pur
tri-Sodium citrate
Formule: C₆H₅Na₃O₇
Point de fusion: 300 °C
Densité: 1,815 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 290 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012462
Numéro CAS: 68-04-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité