3-Iodobenzaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO392070010EA 87.8 EUR InStock
ACRO392070010 ACRO392070050
3-Iodobenzaldéhyde 99%
3-Iodobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅IO
MW: 232,02 g/mol
Point de fusion: 57…60 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039573
Numéro CAS: 696-41-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité