4-Iodobiphényle 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO392390050EA 95 EUR InStock
ACRO392390050 ACRO392390010
4-Iodobiphényle 97+%
4-Iodobiphényle
Formule: C₁₂H₉I
MW: 280,11 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C
Point de fusion: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019028
Numéro CAS: 1591-31-7
ONU: 3077
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
HPLC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité