Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
392140010 392140050
ACRO392140010EA 133 EUR InStock
ACRO392140010 ACRO392140050
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Formule: C₅₅H₄₅ClOP₃Ru
MW: 951,405 g/mol
Point de fusion: 204…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049804
Numéro CAS: 16971-33-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to tan to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Ruthenium (Ru) ≥10.3 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité