3-Hydroxyphenylacetylene 95+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Ethynylphenol
392410010 392410050
ACRO392410010EA 87.9 EUR InStock
ACRO392410010 ACRO392410050
3-Hydroxyphenylacetylene 95+%
3-Hydroxyphenylacetylene
Formule: C₈H₆O
MW: 118,14 g/mol
Densité: 1.803 g/cm³
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078347
Numéro CAS: 10401-11-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5840 to 1.5880 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité