4-Ethynyltoluene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
392560010 392560050 392560250
ACRO392560010EA 35.6 EUR InStock
ACRO392560010 ACRO392560050 ACRO392560250
4-Ethynyltoluene 97%
4-Ethynyltoluene
Formule: C₉H₈
Point d'ébullition: 168…170 °C (760 mmHg)
Densité: 0.916 g/cm³
Point d'éclair: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008571
Numéro CAS: 766-97-2
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité