3,7-Diméthyl-1-octanol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
392620500 392622500
ACRO392620500EA 55.1 EUR InStock
ACRO392620500 ACRO392622500
3,7-Diméthyl-1-octanol 95%
3,7-Diméthyl-1-octanol
Formule: C₁₀H₂₂O
Point d'ébullition: 118 °C (15 mmHg)
Densité: 0.828 g/cm³
Point d'éclair: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002936
Numéro CAS: 106-21-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité