Methyl 6-bromohexanoate 96+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO392690050EA 27.1 EUR InStock
ACRO392690050 ACRO392691000 ACRO392690250
Methyl 6-bromohexanoate 96+%
Methyl 6-bromohexanoate
Formule: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,084 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C (50 mmHg)
Densité: 1,316 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00187528
Numéro CAS: 14273-90-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité