4'-Iodoacetanilide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-(4-Iodophenyl)acetamide
393120010 393120050 393120250
ACRO393120010EA 29.4 EUR InStock
ACRO393120010 ACRO393120050 ACRO393120250
4'-Iodoacetanilide 97%
4'-Iodoacetanilide
Formule: C₈H₈INO
MW: 261,0597 g/mol
Point de fusion: 184…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016352
Numéro CAS: 622-50-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Bleu-grey to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité