Ammonium chlorure pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
393180010 393180050 393182500
ACRO393180010EA 65.8 EUR InStock
ACRO393180010 ACRO393180050 ACRO393182500
Ammonium chlorure pour analyses
Ammonium chloride
Formule: NH₄Cl
Point de fusion: 340 °C (subl.)
Densité: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011420
Numéro CAS: 12125-02-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=0a37e08e2cb01fc6e0bca4804b48ba22a9054eb3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.01 %
Phosphate (PO4) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (5 % in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité