2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
393220010 393220050
ACRO393220010EA 52.2 EUR InStock
ACRO393220010 ACRO393220050
2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane 98+%
2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
Formule: C₉H₉BrO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318950
Numéro CAS: 10602-01-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité