2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
393240050 393240250
ACRO393240050EA 47.3 EUR InStock
ACRO393240050 ACRO393240250
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155124
Numéro CAS: 34824-58-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité