3-Furaldéhyde 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Furan-3-carbaldehyde
393260010 393260050 393260250
ACRO393260010EA 29.6 EUR InStock
ACRO393260010 ACRO393260050 ACRO393260250
3-Furaldéhyde 98% stabilisé
3-Furaldéhyde
Formule: C₅H₄O₂
MW: 96,09 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (760 mmHg)
Densité: 1.15 g/cm³
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010424
Numéro CAS: 498-60-2
ONU: 1199
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.05 % BHT
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité