4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, (4-Methoxy-2-methylphenyl)boronic acid
393850010 393850050
ACRO393850010EA 60.1 EUR InStock
ACRO393850010 ACRO393850050
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 97%
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,99 g/mol
Point de fusion: 148…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684315
Numéro CAS: 208399-66-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité