L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
penta-Sodium triphosphate pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Sodium triphosphate pentabasic, Sodium tripolyphosphate
393960250 393961000 393965000
ACRO393960250EA 22.6 EUR InStock
ACRO393960250 ACRO393961000 ACRO393965000
penta-Sodium triphosphate pour analyses
penta-Sodium triphosphate
Formule: Na₅O₁₀P₃
MW: 367.86 g/mol
Point de fusion: 622 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003514
Numéro CAS: 7758-29-4
Merck Index: 12,08846
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
pH 9.0 to 10.0 (1% solution)
Titration ≥98.0 %
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité