Acide (2-iodophényl)acétique 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Iodophenyl)acetic acid
394040010 394040050 394040250
ACRO394040010EA 20.7 EUR InStock
ACRO394040010 ACRO394040050 ACRO394040250
Acide (2-iodophényl)acétique 97+%
Acide (2-iodophényl)acétique
Formule: (C₆H₄I)CH₂COOH
MW: 262,05 g/mol
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046546
Numéro CAS: 18698-96-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 118 °C
HPLC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité