Acide 4-(hydroxyméthyl)benzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
394340010 394340100
ACRO394340010EA 53.7 EUR InStock
ACRO394340010 ACRO394340100
Acide 4-(hydroxyméthyl)benzoïque 98%
Acide 4-(hydroxyméthyl)benzoïque
Formule: C₈H₈O₃
Point de fusion: 182…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017598
Numéro CAS: 3006-96-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité