2-Phenylthiazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
394370010 394370050
ACRO394370010EA 53.5 EUR InStock
ACRO394370010 ACRO394370050
2-Phenylthiazole 98%
2-Phenylthiazole
Formule: C₉H₇NS
MW: 161,2200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272327
Numéro CAS: 1826-11-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité