4-Biphenylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO394420250EA 253 EUR InStock
ACRO394420250 ACRO394420050 ACRO394420010
4-Biphenylboronic acid 97%
4-Biphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03 g/mol
Point de fusion: 241…245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00093311
Numéro CAS: 5122-94-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité