Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(2-Bromoethoxy)tetrahydropyran 96% stabilisé

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO394930050EA 70.4 EUR InStock
ACRO394930050 ACRO394930250
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydropyran 96% stabilisé
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydropyran


Formule: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,0809 g/mol
Point d'ébullition: 62…64 °C (,4 mmHg)
Densité: 1,384 g/cm³
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321310
Numéro CAS: 17739-45-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer 10 ppm Sodium bicarbonate

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité