Tetrabutylphosphonium hydroxide 40% (p/p) dans l'eau
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO395031000EA 121 EUR InStock
ACRO395031000
Tetrabutylphosphonium hydroxide 40% (p/p) dans l'eau
Tetrabutylphosphonium hydroxide
Formule: C₁₆H₃₇OP
MW: 276,45 g/mol
Point de fusion: 15 °C
Densité: 0,999 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068456
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with HCl 37.5 to 42.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité