L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Charbon actif, NORIT® GAC 1240 12-40 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
395710010 395712500
ACRO395710010EA 163 EUR InStock
ACRO395710010 ACRO395712500
Charbon actif, NORIT® GAC 1240 12-40 mesh
Charbon actif
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Point de fusion: 3652 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Granular solid
Water ≤2 % (As packed)
Particle size ≤4 % (< 40 mesh)
Molasses number ≥230
Abrasion number ≥75
Iodine number ≥1000 mg/g
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..