tert-Butyllithium 1.9 M dans le pentane, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
396541000 396548000
396541000.EA 72.3 EUR InStock
396541000. 396548000.
tert-Butyllithium 1.9 M dans le pentane, AcroSeal®
tert-Butyllithium
Formule: C₄H₉Li
MW: 64,06 g/mol
Point d'ébullition: 36…38 °C (760 mmHg)
Densité: 0.69 g/cm³
Point d'éclair: –56 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008795
Numéro CAS: 594-19-4
ONU: 3394
ADR: 4.2,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.80 to 2.02 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité