Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium, anhydre 99+% pour la chromatographie de paires d'ions
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO396680250EA 494 EUR InStock
ACRO396680250 ACRO396681000
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium, anhydre 99+% pour la chromatographie de paires d'ions
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
MW: 202,25 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007543
Numéro CAS: 22767-50-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/91/2300791.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (150°C)
UV (0.5 M in water)
UV at 210 nm A: ≤0.1
UV at 220 nm A: ≤0.06
UV at 230 nm A: ≤0.04
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité