Imidazole ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1H-Imidazole
ACRO396740025EA 766 EUR InStock
ACRO396740025 ACRO396745000 ACRO396741000
Imidazole ACS
Imidazole
Formule: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Point d'ébullition: 255…256 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 86…90 °C
Point d'éclair: 145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005183
Numéro CAS: 288-32-4
ONU: 3263
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/13/2298413.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
Residue after ignition ≤0.1 %
pH 9.5 to 11.0 (5% at 25°C)
Titration with HClO4 ≥99 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité