4-Bromo-1H-pyrazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO396820010EA 47.6 EUR InStock
ACRO396820010 ACRO396820250 ACRO396820050
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1H-pyrazole
Formule: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Point d'ébullition: 250…260 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 93…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075602
Numéro CAS: 2075-45-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 99 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité