Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol), extra sec 99+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
396890010 396891000
396890010.EA 347 EUR InStock
396890010. 396891000.
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol), extra sec 99+%, AcroSeal®
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol)
Formule: C₃H₈O₂
Point d'ébullition: 124 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002867
Numéro CAS: 109-86-4
ONU: 1188
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.003 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité