n-Octane, extra sec 99+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
396900010 396901000
396900010.EA 483 EUR InStock
396900010. 396901000.
n-Octane, extra sec 99+%, AcroSeal®
n-Octane
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₃
Point d'ébullition: 125…127 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0.708 g/cm³
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009556
Numéro CAS: 111-65-9
ONU: 1262
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité