Ether de pétrole, 40…60 °C, extra sec (max. 50 ppm H₂O), AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
396920010 396921000
396920010.EA 303 EUR InStock
396920010. 396921000.
Ether de pétrole, 40…60 °C, extra sec (max. 50 ppm H₂O), AcroSeal®
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 40…65 °C (760 mmHg)
Densité: 0.65 g/cm³
Point d'éclair: –45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
ONU: 1268
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filtered to 0.2 micrometer Filtered
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité