Chlorobenzène, extra sec 99.8%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
396970010 396971000
396970010.EA 218 EUR InStock
396970010. 396971000.
Chlorobenzène, extra sec 99.8%, AcroSeal®
Chlorobenzène
Formule: C₆H₅Cl
Point d'ébullition: 131 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1.1075 g/cm³
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000530
Numéro CAS: 108-90-7
ONU: 1134
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filtered to 0.2 micrometer Filtered
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité