Ether diméthylique du diéthylèneglycol, extra sec 99+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
397210010 397211000
397210010.EA 412 EUR InStock
397210010. 397211000.
Ether diméthylique du diéthylèneglycol, extra sec 99+%, AcroSeal®
Ether diméthylique du diéthylèneglycol
Formule: C₆H₁₄O₃
Point d'ébullition: 162 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0.937 g/cm³
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008503
Numéro CAS: 111-96-6
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité