Cyclopentane 95+%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
397430010 397430050
ACRO397430010EA 104 EUR InStock
ACRO397430010 ACRO397430050
Cyclopentane 95+%, pur
Cyclopentane
Formule: C₅H₁₀
Point d'ébullition: 50 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –94 °C
Densité: 0.75 g/cm³
Point d'éclair: –7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001356
Numéro CAS: 287-92-3
ONU: 1146
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité