N-Acetylguanidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Acetylguanidine, N-Carbamimidoylacetamide
397440050 397440250
ACRO397440050EA 66.8 EUR InStock
ACRO397440050 ACRO397440250
N-Acetylguanidine 97%
N-Acetylguanidine
Formule: C₃H₇N₃O
MW: 101,11 g/mol
Point de fusion: 181…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075615
Numéro CAS: 5699-40-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité